Documenti fondamentali
904694
Sigma-Aldrich
Ir(p-CF3-ppy)3
≥95%
Sinonimo/i:
Tris[2-(2-pyridinyl-κN)-5-(trifluoromethyl)phenyl-κC]iridium
Scegli un formato
100 MG
180,00 €
500 MG
651,00 €
180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
180,00 €
500 MG
651,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H21F9IrN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
858.77
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Punto di fusione
>300 °C
Attivazione fotocatalizzatore
465 nm
Stringa SMILE
[Ir]741([NH]8=C(c9c7cc(cc9)C(F)(F)F)C=CC=C8)([NH]5=C(c6c4cc(cc6)C(F)(F)F)C=CC=C5)[NH]2=C(c3c1cc(cc3)C(F)(F)F)C=CC=C2
InChI
1S/3C12H7F3N.Ir/c3*13-12(14,15)10-6-4-9(5-7-10)11-3-1-2-8-16-11;/h3*1-4,6-8H;
ZLVNAIXHGHEODI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
This photocatalyst facilitates a variety of transformations using visible light, including the defluorination of arenes.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A Singh et al.
Chemical science, 6(12), 7206-7212 (2015-12-01)
C-F functionalizations that provide C-C bonds are challenging synthetic transformations, due in part to the large C-F bond strength, short bond length, nonpolarizable nature, the production of fluoride, and the regioselectivity-in the case of multifluorinated substrates. However, commercially available highly
Facile synthesis and complete characterization of homoleptic and heteroleptic cyclometalated Iridium(III) complexes for photocatalysis
Singh A, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 776, 51-59 (2015)