900168
Lead(II) iodide
99.999% trace metals basis, perovskite grade
Sinonimo/i:
Lead diiodide
Scegli un formato
171,00 €
Scegli un formato
About This Item
171,00 €
Prodotti consigliati
Descrizione
Powder or beads
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
beads
P. ebollizione
954 °C (lit.)
Punto di fusione
402 °C (lit.)
Densità
6.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[PbH2]I
InChI
1S/2HI.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.