Documenti
284513
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
anhydrous, 99.8%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.56
Beilstein:
605632
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.86 (vs air)
Tensione di vapore
11.8 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99.8%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1178 °F
Limite di esplosione
7.1 %
Impurezze
<0.005% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.524 (lit.)
P. eboll.
132 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Chlorobenzene may be used in the arylation of 2-isobutylthiazole in the presence of palladium (II) acetate-butyldi-1-adamantylphosphine to form 5-phenyl-2-isobutylthiazole. It may also be used as a solvent for the synthesis of rhodium II tetrakis(triphenylacetate) dimer, an efficient rhodium catalyst for nitrene C-H insertion reactions.
Altre note
The article number 284513-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 284513-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Palladium (II) acetate-butyldi-1-adamantylphosphine catalyzed arylation of electron-rich heterocycles. preparation of 5-phenyl-2-isobutylthiazole.
Organic Syntheses, 89, 105-105 (2009)
Preparation of 4-spirocyclohexyloxazolidinone by C-H bond nitrene insertion
Huard K and Lebel H
Organic Syntheses, 86, 59-59 (2009)
K. Huard and H. Lebel,
Organic Syntheses, 86, 59-69 (2009)
Efficient recyclable organic solar cells on cellulose nanocrystal substrates with a conducting polymer top electrode deposited by film-transfer lamination.
Zhou Y, et al.
Organic Electronics, 15(3), 661-666 (2014)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 74-74 (1994)