915696
Lead(II) bromide
Anhydrobeads™, 99.999% trace metals basis, (perovskite grade)
Sinonimo/i:
Lead bromide, Lead dibromide, Plumbous bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
synthesis grade
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
P. ebollizione
892 °C (lit.)
Punto di fusione
371 °C (lit.)
Densità
6.66 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[PbH2]Br
InChI
1S/2BrH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.