Documenti fondamentali
203602
Sigma-Aldrich
Lead(II) iodide
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Diiodolead, Plumbous iodide
Scegli un formato
50 G
269,00 €
203602-250G
686,00 €
269,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
269,00 €
203602-250G
686,00 €
About This Item
Formula condensata:
PbI2
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.01
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
269,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lead
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
P. ebollizione
954 °C (lit.)
Punto di fusione
402 °C (lit.)
Densità
6.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[PbH2]I
InChI
1S/2HI.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Lead(II) iodide (PbI2) is a compound with significant potential in the field of material science due to its unique characteristics, including its crystal structure, optical properties, and electronic behavior. Its applications in various areas such as photovoltaics, optoelectronics, and semiconductor devices, making it a subject of extensive research and development.,Lead iodide is a direct wide bandgap semiconductor with unique properties like high thermal conductivity, high electron saturation velocity, chemical stability, and wide temperature range operation capabilities (−200 °C up to +130 °C). Itis widely used as an x- and γ-ray detector, as it shows high absorption and carrier collection with minimal noise. PbI2 is also used in solar cells, bioimaging, and photoconductors.
Applicazioni
Lead(II) iodide can be used as:      
  • A precursor salt in the fabrication of perovskite solar cells. The addition of a small molar excess of PbI2 to the precursor solution can enhance device performance by improving charge extraction.     
  • A potential electrode material in battery configurations due to its electrochemical properties. Its ability to undergo reversible reactions makes it a candidate for use in lead-based batteries.      
  • A key component in combination with lead monoxide (PbO) to create a stable and sensitive semiconductor detector material for non-destructive testing (NDT) radiation dose detection.      
  • A key component to develop X-ray detectors for medical imaging.      
  • To prepare cesium lead iodide perovskite quantum dots for highly stable LEDs.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Chen Zou et al.
Nanotechnology, 28(45), 455201-455201 (2017-10-19)
Recently, all-inorganic perovskites such as CsPbBr3 and CsPbI3, have emerged as promising materials for light-emitting applications. While encouraging performance has been demonstrated, the stability issue of the red-emitting CsPbI3 is still a major concern due to its small tolerance factor.
Hailiang Liu et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(23) (2020-12-05)
In this study, we investigated the characteristics of an organic-inorganic hybrid indirect-type X-ray detector with a CH3NH3PbI3 (MAPbI3) perovskite active layer. A layer with a thickness of 192 nm annealed at 100 °C showed higher absorption, higher crystallinity, and lower
Articoli
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Vedi tutto