Documenti fondamentali
398853
Sigma-Aldrich
Lead(II) bromide
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lead dibromide
Scegli un formato
5 G
64,60 €
64,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
64,60 €
About This Item
Formula condensata:
PbBr2
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.01
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
64,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: lead
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
P. ebollizione
892 °C (lit.)
Punto di fusione
371 °C (lit.)
Densità
6.66 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[PbH2]Br
InChI
1S/2BrH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Lead(II) bromide is a white crystalline solid that is sparingly soluble in water. It possesses excellent optical properties, including a suitable bandgap for efficient light absorption in the visible spectrum, making it an ideal candidate for photovoltaic applications.
Applicazioni
Lead(II) bromide can be used:
  • To prepare an electrolyte for a high performance all-solid-state bromide-ion battery.
  • As a precursor to prepare organic–inorganic hybrid perovskite materials for solar cells and light emitting devices (LEDs).
  • As a starting material to prepare photocatalytic CsPbBr3@SiO2 composites with good water stability.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
A N Hamir et al.
Australian veterinary journal, 57(9), 401-406 (1981-09-01)
Eight-month-old dogs maintained on a high-fat-low-calcium diet were administered a mixture of lead chloride, lead bromide and lead sulphate for prolonged periods at 4 different dose levels. Dogs on high levels of leads showed marked weight loss and gastrointestinal symptoms
Hongying Duan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 60(7), 1447-1451 (2004-05-19)
In our experiments, it was observed that adding bromide to Pb2+ solution of N,N'-dimethylformamide (DMF), the highly emissive cluster Pb4Br11(3-) can be formed and the fluorescence intensity of the formed cluster is proportional to the concentration of Pb2+, based on
A O Maslat et al.
Journal of trace elements and electrolytes in health and disease, 3(4), 187-191 (1989-12-01)
The mutagenicity of lead (II) bromide (a combustion product of the gasoline additives lead (IV) tetraethyl and 1,2-dibromoethane) was investigated using various strains of bacteria. Taking prodigiosin (the red pigment) production as a marker, lead (II) bromide was found to
G Ahmed et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 67(6), 1050-1056 (2009-03-10)
We present the electron momentum densities of PbCl(2) and PbBr(2) using 661.65 keV gamma-rays from 20 Ci (137)Cs source. To supplement our experimental investigations, we also report energy bands, density of states, Mulliken's population and Compton profiles of PbCl(2) and
Articoli
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Vedi tutto
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf