914819
Cesium iodide
AnhydroBeads™, 99.999% trace metals basis, (Perovskite grade)
Sinonimo/i:
Cesium monoiodide
Prodotti consigliati
Grado
synthesis grade
Livello qualitativo
Nome Commerciale
AnhydroBeads™
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
crystals
Dimensione particelle
-10 mesh
Punto di fusione
626 °C (lit.)
Densità
4.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[I-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.