Documenti
861510
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
97%
Sinonimo/i:
TMB dihydrochloride
About This Item
Formula condensata:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2·2HCl·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.27 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.Cl.Cl.Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2.2ClH.H2O/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14;;;/h5-8H,17-18H2,1-4H3;2*1H;1H2
KVCWTKDFVVSVSJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Convenient water-soluble form of TMB for determination of peroxidase.
Noncarcinogenic substitute for benzidine.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2