Documenti fondamentali
854980
Sigma-Aldrich
2′-Deoxycytidine hydrate
≥99% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13N3O4 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.22 (anhydrous basis)
Beilstein:
87567
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
crystals
Attività ottica
[α]25/D +54°, c = 2 in H2O
Punto di fusione
209-211 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H13N3O4.H2O/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8;/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15);1H2/t5-,6+,8+;/m0./s1
HXBGOHZLZCFWLH-OERIEOFYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Timidina powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
T1895
Timidina
Joshua J Klaene et al.
Journal of chromatography. A, 1439, 112-123 (2015-11-27)
LC-MS using electrospray ionization is currently the method of choice in bio-organic analysis covering a wide range of applications in a broad spectrum of biological media. The technique is noted for its high sensitivity but one major limitation that hinders