Vai a
D0901
2′-Deoxyguanosine monohydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture, 99-100%
Sinonimo/i:
9-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)guanine, Guanine-2′-deoxyriboside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
227,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
436,00 €
370,60 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
876,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13N5O4 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.26
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
39814
Assay:
99-100%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
1 M NH4OH: 50 mg/mL
227,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
99-100%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
SMILES string
O.NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O4.H2O/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)19-6;/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18);1H2/t4-,5+,6+;/m0./s1
InChI key
LZSCQUCOIRGCEJ-FPKZOZHISA-N
Application
2′-Deoxyguanosine monohydrate has been used in stromal cell purification. It has also been used for the quantification of whole cell dNTP (deoxyribonucleotide triphosphate).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D7145D7400D8668
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, 99-100%
description
99-100%
description
≥99%
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
99-100%
assay
99-100%
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
BioReagent
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-Deoxyguanosine monohydrate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)