1431501
USP
Methyl myristate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methyl tetradecanoate, Myristic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
methyl myristate
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. eboll.
323 °C (lit.)
Punto di fusione
18 °C (lit.)
Densità
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Glyceryl Mono and Dicaprylate
- Glyceryl Mono and Dicaprylocaprate
- Glyceryl Monocaprylate
- Glyceryl Monocaprylocaprate
- Glyceryl Tristearate
- Polyglyceryl 3 Diisostearate
- Polyglyceryl Dioleate
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112.0 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate