Documenti fondamentali
806412
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylanilino(oxo)acetic acid
Sinonimo/i:
[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic acid, [(2,6-Dimethylphenyl)carbamoyl]formic acid
Scegli un formato
250 MG
85,70 €
1 G
182,00 €
85,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
85,70 €
1 G
182,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
85,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Livello qualitativo
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
O=C(C(O)=O)NC1=C(C)C=CC=C1C
InChI
1S/C10H11NO3/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)11-9(12)10(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
JFTAPSBIODPQJN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.