Documenti
927147
Sigma-Aldrich
BFMO
≥95%
Sinonimo/i:
N1,N2-Bis(furan-2-ylmethyl)oxalamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
O=C(C(NCC1=CC=CO1)=O)NCC2=CC=CO2
InChI
1S/C12H12N2O4/c15-11(13-7-9-3-1-5-17-9)12(16)14-8-10-4-2-6-18-10/h1-6H,7-8H2,(H,13,15)(H,14,16)
XRURWFXKCKASSN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
BFMO is a ligand for the copper-catalyzed coupling of aryl halides and nitrogen heterocycles.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Copper(I) Oxide/N,N′-Bis[(2-furyl)methyl]oxalamide-Catalyzed Coupling of (Hetero)aryl Halides and Nitrogen Heterocycles at Low Catalytic Loading.
Pawar G G, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 359(10), 1631-1636 (2017)