Documenti fondamentali
927155
Sigma-Aldrich
DPEO
≥95%
Sinonimo/i:
N,N′-Bis(2-phenylethyl)ethanediamide
Scegli un formato
250 MG
65,10 €
1 G
166,00 €
65,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
65,10 €
1 G
166,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H20N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
65,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Stringa SMILE
O=C(C(NCCC1=CC=CC=C1)=O)NCCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C18H20N2O2/c21-17(19-13-11-15-7-3-1-4-8-15)18(22)20-14-12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2,(H,19,21)(H,20,22)
QZXQKYMXZRGKLB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
DPEO is a ligand for the copper-catalyzed coupling of aryl halides and alkyl alcohols.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zhixiang Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(8), 3541-3549 (2019-01-29)
A robust and practical protocol for preparing alkyl aryl ethers has been developed, which relies on using two types of ligands to promote Cu-catalyzed alkoxylation of (hetero)aryl halides. The reaction scope is very general for a variety of coupling partners