633089
trans-N,N′-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
97%
Sinonimo/i:
N,N′-Dimethyl-trans-1,2-cyclohexanediamine, rel-(1R,2R)-N1,N2-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane, trans-N,N′-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-N,N′-Dimethyl-1,2-diaminocyclohexane
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. eboll.
78-80 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN[C@@H]1CCCC[C@H]1NC
InChI
1S/C8H18N2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h7-10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m1/s1
JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- vinylsulfoximines obtained from NH sulfoximes and vinyl bromides
- N-arylpyridones obtained via reaction between 2-substituted pyridines and aryl halides
- N-aryl amines obtained via reaction between amines and aryl iodides/aryl bromides
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter