Documenti fondamentali
802999
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosylamine
97% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Acetamido-1-amino-1,2-dideoxy-β-D-glucopyranose, N-Acetyl-D-glucosylamine
Scegli un formato
1 G
584,00 €
584,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
584,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
584,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
60 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)NC1C(N)OC(CO)C(O)C1O
InChI
1S/C8H16N2O5/c1-3(12)10-5-7(14)6(13)4(2-11)15-8(5)9/h4-8,11,13-14H,2,9H2,1H3,(H,10,12)
MCGXOCXFFNKASF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
This compound has been used as a building block in a variety of synthetic reactions.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ryan Joseph et al.
Organic letters, 15(4), 732-735 (2013-01-26)
Herein is described the chemoselective Cu(II)-HOBt promoted chemical ligation of glycosylamines and peptide thioacids to give N-glycosylated peptides. The method is distinguished from other chemical approaches to peptide N-glycosylation in that (1) it can be employed in the presence of
Convergent solid-phase synthesis of N-glycopeptides facilitated by pseudoprolines at consensus-sequence Ser/Thr residues.
Vera Ullmann et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(46), 11566-11570 (2012-09-05)