Documenti fondamentali
670995
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Acetamido-1-azido-1,2-dideoxy-β-D-glucopyranose
Scegli un formato
500 MG
234,00 €
234,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
234,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352125
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
234,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -24.5±1.5°, c = 1 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H14N4O5/c1-3(14)10-5-7(16)6(15)4(2-13)17-8(5)11-12-9/h4-8,13,15-16H,2H2,1H3,(H,10,14)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
CCZCDCDASZJFGK-FMDGEEDCSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)