292834
Ammonium carbamate
99%
Sinonimo/i:
Carbamic acid ammonium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
100 mmHg ( 26.7 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
powder or chunks
Limite di esplosione
2 %
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]N([H])[H].NC(O)=O
InChI
1S/CH3NO2.H3N/c2-1(3)4;/h2H2,(H,3,4);1H3
BVCZEBOGSOYJJT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Cooperative Carbon Dioxide Capture in Diamine-Appended Magnesium-Olsalazine Frameworks.: This article discusses a novel method for carbon dioxide capture using diamine-appended frameworks, where ammonium carbamate serves as a key chemical intermediate. This research underscores the environmental benefits of using ammonium carbamate in carbon capture technologies, contributing to efforts to mitigate climate change (Zhu et al., 2023).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1