Documenti fondamentali
795550
Sigma-Aldrich
Lead(II) iodide solution
0.55 M in DMF
About This Item
Formula condensata:
PbI2
Peso molecolare:
461.01
Codice UNSPSC:
12352302
Stato
solution
Concentrazione
0.55 M in DMF
Impurezze
≤0.2% water
Densità
1.207 at 25 °C
Applicazioni
PbI2 is a well know salt and it finds applications in high energy photon detectors.[1] Recently, lead iodide has received attention due to its application in synthesis of perovskite based dye sensitized solar cells.[2] The solution of PbI2 in DMF is quite commonly used in synthesis of perovskite based Organometallic thin films.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
137.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
58.33 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
PTAA a poly(triaryl amine) semiconductor
Sigma-Aldrich
702471
PTAA
Spiro-MeOTAD 99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
792071
Spiro-MeOTAD
Luminescence and Photosensitivity of PbI2 Crystals.
Novosad SS, et al.
Inorganic Materials, 38(10), 1058-1062 (2002)
Julian Burschka et al.
Nature, 499(7458), 316-319 (2013-07-12)
Following pioneering work, solution-processable organic-inorganic hybrid perovskites-such as CH3NH3PbX3 (X = Cl, Br, I)-have attracted attention as light-harvesting materials for mesoscopic solar cells. So far, the perovskite pigment has been deposited in a single step onto mesoporous metal oxide films
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Vedi tutto