774405
(S)-2-Aminobutane-1,4-dithiol hydrochloride
99% (titration)
Sinonimo/i:
(S)-2-Aminobutane-1,4-dithiol hydrochloride, (2S)-2-Amino-1,4-dimercaptobutane hydrochloride, DTBA, Dithiobutylamine
Saggio
99% (titration)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
210-225 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.N[C@H](CS)CCS
InChI
1S/C4H11NS2.ClH/c5-4(3-7)1-2-6;/h4,6-7H,1-3,5H2;1H/t4-;/m0./s1
HWWPXJZINVJNBM-WCCKRBBISA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Raines lab innovations include traceless Staudinger ligation and DTBA reagent, advancing chemical biology research with Sigma-Aldrich.