Documenti fondamentali
296643
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-sec-Butylamine
99%
Sinonimo/i:
(R)-(−)-2-Aminobutane
Scegli un formato
250 MG
87,80 €
1 G
196,00 €
87,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
87,80 €
1 G
196,00 €
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(NH2)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.14
Beilstein:
1718761
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
87,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Attività ottica
[α]19/D −7.5°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.393 (lit.)
P. ebollizione
63 °C (lit.)
Densità
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC[C@@H](C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3/t4-/m1/s1
BHRZNVHARXXAHW-SCSAIBSYSA-N
Applicazioni
(R)-(−)-sec-Butylamine can be used:
  • To prepare (R)-(−)-sec-butylbis(2-hydroxyethyl)amine, an intermediate for the synthesis of aminodiphosphine ligands.[1]
  • As a substrate to demonstrate the stereochemistry of Mitsunobu reaction in the synthesis of secondary amines.[2]
  • As a model compound in the study of singlet-triplet transitions in circular dichroism.[3]
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Butylamine 99.5%
Sigma-Aldrich
471305
Butylamine
Detection of singlet-triplet transitions in circular dichroism. A study of 2-aminobutane
Basil A and Gedanken A
Journal of the American Chemical Society, 111(26), 9237-9238 (1989)
Synthesis of the New Chiral (R)-and (S)-Aminodiphosphine Ligands sec-Butylbis (2-(diphenylphosphino) ethyl) amine, sec-Butylbis (2-(dicyclohexylphosphino) ethyl) amine, and (alpha-Methylbenzyl) bis (2-(dicyclohexylphosphino) ethyl) amine and Their Organom
Bianchini C, et al.
Organometallics, 16(20), 4403-4414 (1997)
Stereospecific synthesis of secondary amines by the Mitsunobu reaction
Edwards ML, et al.
Tetrahedron Letters, 31(24), 3417-3420 (1990)