Documenti fondamentali
745111
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethyl ethyl sulfide Silica
≥45 μm particle size (95%)
Sinonimo/i:
PhosphonicS SEM26
Scegli un formato
10 G
131,00 €
50 G
903,00 €
131,00 €
Prezzo di listino262,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
131,00 €
50 G
903,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352309
NACRES:
NA.22
131,00 €
Prezzo di listino262,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Grado di funzionalizzazione
0.7-1.3 mmol/g loading
Dimensione particelle
≥45 μm (95%)
Descrizione generale
2-Mercaptoethyl ethyl sulfide Silica is a mercaptoalkyl functionalized silica with metal scavenging ability.
Applicazioni
Silica Supported Metal Scavenger:
Fe(III), Ni(0), Cu(II), Ru(III), Rh(I), Rh(III), Pd(0), Pd(II), Ag(I), Cd(II), Sn(II), Os, Ir(I), Ir(III), Pt(II), Au(I), Au(III), Hg(II), Pb(II)
Risultati analitici
sulfur: detected
Note legali
Sold in collaboration with PhosphonicS Ltd. for research purposes only.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)