655422
QuadraPure® TU
macroporous, 400-600 μm particle size
Sinonimo/i:
QuadraPure® Thiourea
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Dimensione particelle
400-600 μm
Descrizione generale
Applicazioni
Other applications include the removal of metal ions like copper and palladium that leach out during continuous flow coupling reactions.[3][4]
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?