538086
3-Mercaptopropyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.2 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Mercapto-3 functionalized silica gel
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Livello qualitativo
Grado di funzionalizzazione
1.2 mmol/g loading
Area superficiale
500 m2/g
Dimensione particelle
200-400 mesh
Dimensione pori
60 Å pore size
Stringa SMILE
O=[SiH2].CCCS
InChI
XVEMJYXZUPRUMO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- As a binding agent in diffusive gradients in thin film (DGT) technique for the determination of labile Hg[1], methylmercury[2] and arsenic (AsIII) concentrations.[3]
- As a heterogeneous support for immobilizing titanocene catalysts for hydrosilylation of 2-phenylpyrroline.[4]
- As a reducing agent for sulfoxide deoxygenation.[5]
- As a metal scavenger for various metals such as Pd, Pt, Cu, Ag and Pb.[6]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?