Documenti fondamentali
900673
Sigma-Aldrich
Mixture of metal scavengers on silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.45 mmol/g
Sinonimo/i:
Si-Spectrum, SiliaMets® Spectrum
Scegli un formato
10 G
92,50 €
92,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
92,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
92,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder
Durata
2 yr (expiration date period)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Area superficiale
480-550 m2/g
Dimensione pori
60 Å pore diameter
Capacità
≥0.45 mmol/g loading(molecular loading)
Applicazioni
It is a proprietary mixture of metal scavengers grafted on silica gel effective in complexing the following: Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ir, La, Li, Mg, Ni, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Sc, and Zn.
Note legali
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)