Documenti fondamentali
738883
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-azaadamantane-N-oxyl
greener alternative
97%
Sinonimo/i:
1-Me-AZADO
Scegli un formato
25 MG
75,40 €
100 MG
236,00 €
75,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
75,40 €
100 MG
236,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
75,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
87-93 °C
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC12CC3CC(CC(C3)N1[O])C2
InChI
1S/C10H16NO/c1-10-5-7-2-8(6-10)4-9(3-7)11(10)12/h7-9H,2-6H2,1H3
IBNXYCCLPCGKDM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Methyl-2-azaadamantane-N-oxyl (1-Me-AZADO), a sterically less hindered nitroxyl radical,[1] is widely used as catalyst.[2] It is chemically stable and exhibits superior catalytic performance.[2]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
Applicazioni
1-Methyl-2-azaadamantane-N-oxyl (1-Me-AZADO) may be employed as catalyst for the aerobic oxidation of alcohols[2] and sterically hindered alcohols.[1]
Catalytic oxidant for greener oxidation of alcohols under aerobic, solvent-free conditions. Recoverable and recyclable.
Solvent free aerobic oxidation of alcohols with 1-methyl-2-azaadamantane N-oxyl as a recyclable catalyst through phase separation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Solvent free aerobic oxidation of alcohols with 1-methyl-2-azaadamantane N-oxyl as a recyclable catalyst through phase separation.
Kuang Y, et al.
Green Chemistry, 13(7), 1659-1663 (2011)
Efficient oxidation of alcohols electrochemically mediated by azabicyclo-N-oxyls.
Demizu Y, et al.
Tetrahedron Letters, 49(1), 48-52 (2008)