I7632
Iodobenzene
98%
Sinonimo/i:
1-Iodobenzene, 4-Iodobenzene, Benzene iodide, Phenyl iodide
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.62 (lit.)
P. ebollizione
188 °C (lit.)
Punto di fusione
−29 °C (lit.)
Densità
1.823 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Ic1ccccc1
InChI
1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Our strategy is to synthesize mesoporous carbonaceous materials (“Starbons”) using mesoporous expanded starch as the precursor without the need for a templating agent.