AZADO (2-azaadamantane N-oxyl) can convert alcohols to their corresopnding carbonyl compounds more effectively than the traditional TEMPO reagent in sterically hindered environments.
701718
2-Azaadamantane-N-oxyl
90%
Sinonimo/i:
AZADO
Saggio
90%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
182-189 °C (D)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O]N1[C@@H]2C[C@H]3C[C@@H](C2)C[C@@H]1C3
InChI
1S/C9H14NO/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6/h6-9H,1-5H2/t6-,7+,8-,9+
BCJCJALHNXSXKE-SPJNRGJMSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
What are the benefits of the organocatalyst 2-Azaadamantane-N-oxyl, Product 701718?
1 risposta-
Utile?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.