Documenti fondamentali
732435
Sigma-Aldrich
4,7-Bis(2-bromo-5-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole
≥99.0% (HPLC)
Scegli un formato
1 G
432,00 €
432,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
432,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H6Br2N2S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
458.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
432,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
solid
Punto di fusione
245-247 °C
Stringa SMILE
Brc1ccc(s1)-c2ccc(-c3ccc(Br)s3)c4nsnc24
InChI
1S/C14H6Br2N2S3/c15-11-5-3-9(19-11)7-1-2-8(10-4-6-12(16)20-10)14-13(7)17-21-18-14/h1-6H
ZIIMIGRZSUYQGW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bryce McCarthy et al.
Scientific reports, 11(1), 1532-1532 (2021-01-17)
Colorectal cancer (CRC) treatment is currently hindered by micrometastatic relapse that cannot be removed completely during surgery and is often chemotherapy resistant. Targeted theranostic nanoparticles (NPs) that can produce heat for ablation and enable tumor visualization via their fluorescence offer
Articoli
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.