Documenti fondamentali
693847
Sigma-Aldrich
4,7-Dibromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
95%
Scegli un formato
5 G
151,00 €
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
151,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2Br2N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
184-185 °C
Stringa SMILE
Brc1ccc(Br)c2nsnc12
InChI
1S/C6H2Br2N2S/c7-3-1-2-4(8)6-5(3)9-11-10-6/h1-2H
FEOWHLLJXAECMU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Monomer for synthesis of light-emitting and conducting polymers for organic electronics.[1]
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron, 61, 10975-10975 (2005)
Zi Jun Wang et al.
ChemSusChem, 8(20), 3459-3464 (2015-09-10)
Metal-free visible-light photocatalysts offer a clean, sustainable solution to many pressing environmental issues. Herein, we present a molecular design strategy to fine-tune the valence and conduction band levels of a series of conjugated microporous polymer networks based on poly(benzochalcogenadiazole) for
Articoli
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.