B10900
2,1,3-Benzothiadiazole
98%
Sinonimo/i:
Piazthiole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
crystals
P. eboll.
206 °C (lit.)
Punto di fusione
42-44 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc2nsnc2c1
InChI
1S/C6H4N2S/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H
PDQRQJVPEFGVRK-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup