Documenti fondamentali
702803
Sigma-Aldrich
2,1,3-Benzothiadiazole-4,7-bis(boronic acid pinacol ester)
95%
Sinonimo/i:
Benzo[c]-1,2,3-thiadiazol-4,7-diyl-4,7-diboronic acid dipinacol ester
Scegli un formato
1 G
237,00 €
237,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
237,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H26B2N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
237,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
207-212 °C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)c4nsnc24
InChI
1S/C18H26B2N2O4S/c1-15(2)16(3,4)24-19(23-15)11-9-10-12(14-13(11)21-27-22-14)20-25-17(5,6)18(7,8)26-20/h9-10H,1-8H3
DHWADSHFLSDMBJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.