Documenti fondamentali
722820
Sigma-Aldrich
Ferulic acid-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid-13C3
Scegli un formato
1 MG
651,00 €
5 MG
652,00 €
651,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
651,00 €
5 MG
652,00 €
About This Item
Formula condensata:
HOC6H3(OCH3)13CH=13CH13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
651,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
168-172 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1cc(ccc1O)\[13CH]=[13CH]\[13C](O)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+/i3+1,5+1,10+1
KSEBMYQBYZTDHS-SQDGEFSZSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Vanessa Bullón-Vela et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-26)
Metabolic syndrome (MetS) components are strongly associated with increased risk of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) development. Several studies have supported that resveratrol is associated with anti-inflammatory and antioxidant effects on health status. The main objective of this study was