Vai a
686271
(S)-4-Chloro-α-methylbenzyl alcohol
95%
Sinonimo/i:
(S)-1-(4-Chlorophenyl)ethanol, (S)-4′-Chloro-1-phenylethanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
144,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
ClC6H4CH(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
144,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
optical activity
[α]20/D -48.0°, c = 1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.544
density
1.175 g/mL at 25 °C
functional group
chloro, hydroxyl
SMILES string
C[C@H](O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3/t6-/m0/s1
InChI key
MVOSNPUNXINWAD-LURJTMIESA-N
Application
(S)-4-Chloro-α-methylbenzyl alcohol can be used as a chiral building block in:
  • The enantioselective synthesis of (-)-(S,S)-clemastine.
  • The enantioselective and geometrically defined synthesis of chloro methylbenzyl pinacol boronic ester via lithiation−borylation methodology.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
686301686336323144
description
95%
description
95%
description
95%
description
98%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
density
1.175 g/mL at 25 °C
density
1.322 g/mL at 25 °C
density
1.322 g/mL at 25 °C
density
-
refractive index
n20/D 1.544
refractive index
n20/D 1.570
refractive index
n20/D 1.569
refractive index
-
functional group
chloro, hydroxyl
functional group
bromo, hydroxyl
functional group
bromo, hydroxyl
functional group
hydroxyl
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)