C9008
p-Coumaric acid
≥98% purity (HPLC), powder
Sinonimo/i:
trans-4-Hydroxycinnamic acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
p-Coumaric acid, ≥98.0% (HPLC)
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to yellow
Punto di fusione
214 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
ethanol: 50 mg/mL
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Protocolli
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide