Documenti
722812
Sigma-Aldrich
p-Coumaric acid-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
trans-4-Hydroxycinnamic acid-13C3
About This Item
Formula condensata:
HOC6H413CH=13CH13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.14
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
214 °C (dec) (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[13C](/[13CH]=[13CH]/C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+/i3+1,6+1,9+1
NGSWKAQJJWESNS-FJXVDKIJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1