Documenti fondamentali
8.22070
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, Ferulic acid
About This Item
Formula condensata:
4-(OH)-3-(OCH3)C6H3CH=CHCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
208-679-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
solid
Punto di fusione
169-172 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(C)c1c(ccc(c1)\C=C\C(=O)O)O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 169 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3