Documenti fondamentali
717703
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(tributylstannyl)thiophene
97%
Sinonimo/i:
1,1′-(2,5-Thiophenediyl)bis[1,1,1-tributylstannane], 2,5-Bis(tri-n-butylstannyl)thiophene
Scegli un formato
1 G
68,00 €
5 G
223,00 €
68,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
68,00 €
5 G
223,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H56SSn2
Numero CAS:
Peso molecolare:
662.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
68,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Densità
1.201 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccc(s1)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C4H2S.6C4H9.2Sn/c1-2-4-5-3-1;6*1-3-4-2;;/h1-2H;6*1,3-4H2,2H3;;
ITAZQNRIMIQTDI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zhiwei Chu et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(5) (2018-05-16)
An aggregation-caused quenching (ACQ)-active polymer (PF), an aggregation-induced emission (AIE)-active polymer (PFTPE) and an aggregation-enhanced emission (AEE)-active polymer (PTTPE) were synthesized by tetraphenylethane (TPE), fluorene and thiophene moieties. Polyurethane (PU) foams modified by PF, PFTPE and PTTPE, namely PU-PF, PU-PFTPE