456373
2,5-Dibromo-3-hexylthiophene
97%
Sinonimo/i:
2,5-Dibromo-3-hex-1-ylthiophene
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.557 (lit.)
Densità
1.521 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C10H14Br2S/c1-2-3-4-5-6-8-7-9(11)13-10(8)12/h7H,2-6H2,1H3
NSYFIAVPXHGRSH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.