Documenti fondamentali
712922
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Naproxen chloride
≥97.0%
Sinonimo/i:
(S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionyl chloride
Scegli un formato
5 G
245,00 €
245,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
245,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H13ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
245,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Stato
crystals
Attività ottica
[α]/D +67.0±3.0°, c = 1 in methylene chloride
Gruppo funzionale
acyl chloride
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(Cl)=O
InChI
1S/C14H13ClO2/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3/t9-/m0/s1
UODROGXCIVAQDJ-VIFPVBQESA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6