Documenti fondamentali
378712
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-Menthyl chloroformate
optical purity ee: 97% (GLC)
Scegli un formato
5 ML
41,93 €
25 ML
264,00 €
41,93 €
Prezzo di listino59,90 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
41,93 €
25 ML
264,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.72
Beilstein:
2414685
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
41,93 €
Prezzo di listino59,90 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Attività ottica
[α]20/D +83°, c = 1 in chloroform
Purezza ottica
ee: 97% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
108-109 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1OC(Cl)=O
InChI
1S/C11H19ClO2/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)14-11(12)13/h7-10H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
KIUPCUCGVCGPPA-AEJSXWLSSA-N
Applicazioni
Chiral auxiliary in the asymmetric synthesis of quaternary carbon centers.[1]
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron Letters, 26, 5433-5433 (1985)
Mohammad Mehdi Koleini et al.
The journal of physical chemistry. B, 124(1), 224-233 (2019-12-10)
This study aims to elucidate the impact of salinity on the interactions governing the adsorption of polar aromatic oil compounds onto calcite. To this end, molecular dynamics simulations were employed to assess adsorption of a model polar organic molecule (deprotonated