M1275
Naproxen sodium
98.0-102.0%
Sinonimo/i:
(S)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
98.0-102.0%
Stato
powder
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Ideatore
Bayer
Stringa SMILE
[Na+].COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C([O-])=O
InChI
1S/C14H14O3.Na/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10;/h3-9H,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t9-;/m0./s1
CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M
Informazioni sul gene
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Chromatograms
application for HPLCFiltri attivi