Documenti fondamentali
Y0000399
Naproxen (racemic)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(±)-Naproxen, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
Scegli un formato
10 MG
174,00 €
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
174,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OC10H6CH(CH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
naproxen
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(C)c1cc2c(cc(cc2)C(C)C(=O)O)cc1
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)
CMWTZPSULFXXJA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Naproxen (racemic) EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Naproxen VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46482
Naproxen
Naproxen United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1457301
Naproxen
Naproxen British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP435
Naproxen
Naproxen sodium 98.0-102.0%
Sigma-Aldrich
M1275
Naproxen sodium
Ibuprofene ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
I4883
Ibuprofene