Documenti fondamentali
709131
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4F3N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
174-178 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Nc1nccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H4F3N3/c6-5(7,8)3-1-2-10-4(9)11-3/h1-2H,(H2,9,10,11)
NKOTXYPTXKUCDL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)