637513
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
(3S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride, (3S)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Scegli un formato
57,50 €
Prezzo di listino115,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
57,50 €
Prezzo di listino115,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +8°, c = 1% in methanol
Punto di fusione
183-187 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Cl.F[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H8FN.ClH/c5-4-1-2-6-3-4;/h4,6H,1-3H2;1H/t4-;/m0./s1
LENYOXXELREKGZ-WCCKRBBISA-N
Applicazioni
- Fluorinated pyrrolidine derivatives of cyclohexylglycine amides as potential inhibitors for dipeptidyl peptidase IV.[1]
- Fluoropyrrolidine contaning N--ethylurea pyrazole derivatives as potential and selective inhibitors for Trypanosoma brucei and Trypanosoma cruzi parasitic causative agents.[2]
- Urea derivatives of (S)-2-(3,4-difluorophenyl)-5-(3-fluoro-N-pyrrolidylamido)benzothiazole as potent antitrypanosomal agents.[3]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?