Documenti fondamentali
708127
Sigma-Aldrich
4-(Diphenylphosphino)styrene
97%
Sinonimo/i:
4-vinyltriphenylphosphine, DPPST, Diphenylphosphinostyrene
Scegli un formato
1 G
36,90 €
5 G
101,00 €
25 G
339,00 €
36,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
36,90 €
5 G
101,00 €
25 G
339,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H17P
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
36,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reagent type: polymerizable reagent
Colore
white to off-white
Punto di fusione
75-80 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
C=Cc1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17P/c1-2-17-13-15-20(16-14-17)21(18-9-5-3-6-10-18)19-11-7-4-8-12-19/h2-16H,1H2
FRPLKHQCXVNBNO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2