117706
Phenylacetylene
98%
Sinonimo/i:
Ethynylbenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
17.6 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
98%
Impurezze
<1% 1,4-dioxane
Indice di rifrazione
n20/D 1.549 (lit.)
P. eboll.
142-144 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
Densità
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup