699616
Chloro[tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite]gold
Sinonimo/i:
[Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite]gold chloride
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: gold
reagent type: catalyst
Punto di fusione
200-202 °C
Stringa SMILE
Cl[Au].CC(C)(C)c1ccc(OP(Oc2ccc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)Oc3ccc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C42H63O3P.Au.ClH/c1-37(2,3)28-19-22-34(31(25-28)40(10,11)12)43-46(44-35-23-20-29(38(4,5)6)26-32(35)41(13,14)15)45-36-24-21-30(39(7,8)9)27-33(36)42(16,17)18;;/h19-27H,1-18H3;;1H/q;+1;/p-1
GCWCLHMEYZKZRO-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- Intermolecular addition of carbon nucleophiles to 1,5 and 1,6 enynes[1]
- [4C+2C] cycloadditions
- Cis-selective single-cleavagte skeletal cycloisomerization
- Diastereoselective Au-catalyzed intermolecular cyclopropanation
- Elucidating the mechanism of "endocyclic" skeletal rearrangement of 1,6-enynes
- Addition reactions
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.