Documenti fondamentali
679771
Sigma-Aldrich
(2-Biphenyl)di-tert-butylphosphine gold (I) chloride
98%
Sinonimo/i:
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl gold (I) chloride, [[1,1′-biphenyl]-2-ylbis(t-butylphosphine]chlorogold
Scegli un formato
1 G
294,00 €
294,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
294,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H27AuClP
Numero CAS:
Peso molecolare:
530.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
294,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: gold
reagent type: catalyst
Punto di fusione
237-240 °C
Stringa SMILE
Cl[Au].CC(C)(C)P(c1ccccc1-c2ccccc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H27P.Au.ClH/c1-19(2,3)21(20(4,5)6)18-15-11-10-14-17(18)16-12-8-7-9-13-16;;/h7-15H,1-6H3;;1H/q;+1;/p-1
MZMOUYZCJIFYAH-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Highly Efficient Au(I)-catalyzed intramolecular addition of beta-ketoamide to unactivated alkenes.
Cong-Ying Zhou et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(18), 5828-5829 (2007-04-19)
Articoli
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.