Key Documents
682705
Sigma-Aldrich
Chloro(tri-tert-butylphosphine)gold(I)
Sinonimo/i:
Tri-tert-butylphosphine)gold(I) chloride
About This Item
Formula condensata:
(C4H9)3PAuCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: gold
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
Cl[Au].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P.Au.ClH/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9;;/h1-9H3;;1H/q;+1;/p-1
JLXSZGSXDDQSJF-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Gold Catalysts — 21st Century ′Gold Rush′
  • Useful catalyst in a variety of C-C bond forming reactions, including cyclopropanation.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Toste, F.D. et al.
Journal of the American Chemical Society, 172, 18002-18002 (2005)